Learn More
Epredia™ Cassettes de tissus à fentes Cassette II
Pour les échantillons de tissus courants, ces cassettes incluent une charnière de couvercle à bord avant avec des couvercles conditionnés en vrac disponibles dans 12 variétés de couleurs différentes
227.00€ - 255.28€
Spécification
Bouchon inclus Oui
Quantité 1 000/Carton
Type de pores Fentes
Type de bouchon Couvercle distinct, charnière avant
Type de produit Cassettes à fentes
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
16344136
Afficher les documents
Epredia™
B851739BE
Beige
227.00€
1000 pièces
16354136
Afficher les documents
Epredia™
B851739BL
Bleu Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16364136
Afficher les documents
Epredia™
B851739GN
Vert
227.00€
1000 pièces
16384136
Afficher les documents
Epredia™
B851739LA
Lavande
255.28€
1000 pièces
16394136
Afficher les documents
Epredia™
B851739LG
Vert clair
227.00€
1000 pièces
16304146
Afficher les documents
Epredia™
B851739LI
Lilas
227.00€
1000 pièces
16314146
Afficher les documents
Epredia™
B851739OR
Orange
227.00€
1000 pièces
16324146
Afficher les documents
Epredia™
B851739PK
Rose
227.00€
1000 pièces
16334146
Afficher les documents
Epredia™
B851739TN
Brun clair
227.00€
1000 pièces
16344146
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851739WH
Blanc
255.28€
1000 pièces
16354146
missing translation for 'viewDocuments'
Epredia™
B851739YW
Jaune
227.00€
1000 pièces
Description
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Spécification
Oui
Fentes
Cassettes à fentes
1 000/Carton
Couvercle distinct, charnière avant
Nom du produit
Epredia™ Cassettes de tissus à fentes Cassette II