Learn More
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d’un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.
Marque:  Fisherbrand™ FB71349
Code produit. 11882513
  • 44.80€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
Spécification
Spécification
10 Paquets
Inserts pour boîtes cryogéniques
133 mm
16 x 16
Carton
25 mm
133 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm > Grille : 16 x 16 ; Hauteur : 25 mm ; Largeur : 133 mm