Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ standard résistent aux températures jusqu’à -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque: Fisherbrand™ FB71435
33.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les cryoboîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Blanc | |
Carré | |
10/boîte | |
75 mm | |
50 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
75 x 75 x 50 mm | |
75 mm |