Learn More
Fisherbrand™ Inserts cryoboîte en carton, 133 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Paquets |
| Matériau | Carton |
| Type de produit | Inserts pour boîtes cryogéniques |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Array | 7 x 7 |