Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ à deux extrémités ouvertes peuvent être utilisés dans un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
Marque: Hirschmann™
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ouvertures aux deux extrémités
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
0,8 mm | |
Ouvertures aux deux extrémités | |
Tube capillaire |
1 mm | |
150 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités > Hauteur : 150 mm ; Diamètre externe : 1 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu