Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Select 900
Code produit. 17623815 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
Fisherbrand Select 900 ; Capacité : 89,0 L ; Type de prise : Fiche UE
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17623815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Puissants et individuel - il s’agit des bains-marie à ultrasons de la série Fisherbrand Select. Équipés d’une fréquence ultrasonore de 37 kHz, de 5 modes ultrasonores, de la possibilité d’enregistrer jusqu’à 4 programmes de nettoyage, de chauffage et de volumes de cuve de 3 à 90 L, les appareils Fisherbrand Select sont polyvalents.
  • Fréquence ultrasonore de 37 kHz (plage de contrôle -2,5/+5,5 kHz)
  • 5 modes ultrasonores pour une distribution de champ sonore basée sur les besoins dans les ultrasons
    • Mode éco : Nettoyage doux avec un fonctionnement plus silencieux en faisant fonctionner le mode balayage à une intensité légèrement inférieure
    • Mode balayage : Un nettoyage uniforme grâce à une distribution uniforme de champ sonore dans le bain à ultrasons
    • Mode pulsé : Élimination d’une contamination même tenace par une distribution pulsée du champ sonore
    • Mode dynamique : Combinaison des modes ultrasonores balayage et pulsé afin d’augmenter les performances de nettoyage
    • Mode dégazage : Dégazage rapide du liquide de nettoyage et pour certaines applications en laboratoire
  • 4 emplacements de mémoire pour les programmes de nettoyage, disponibles par sélection rapide
  • Fonction de démarrage automatique pour le début du nettoyage à température contrôlée
  • Température limite réglable de 40°C à 60°C (peut être passée en °F)
  • Unité de contrôle numérique avec clavier à membrane essuyable et affichage facile à lire pour afficher tous les états de fonctionnement
  • Feed-back optique et acoustique, p. ex. à la fin du nettoyage ou lorsque la température limite est atteinte
  • Présélection du temps de nettoyage : Temps de nettoyage réglable entre 1 min et 6 h
  • Contrôle électronique de la température réglable par incréments de 5°C de 25°C à 80°C (peut être passée en °F ; tolérance de température -5°C/+8°C)
  • Menu de configuration pour le réglage individuel des fonctions de l’appareil
  • Protection contre le fonctionnement à sec (sauf pour les modèles Fisherbrand Select 500 et 900)
  • Arrêt automatique de sécurité après 8 h
  • Boîtier anti-éclaboussures et cuve de nettoyage en acier inox
  • Vanne d’arrêt sur le côté pour vider le réservoir de nettoyage via la sortie à l’arrière de l’appareil (uniquement pour les modèles Fisherbrand Select 60 à 300)
  • Vanne d’arrêt et sortie sur le côté de l’appareil pour vider la cuve de nettoyage (uniquement pour les modèles Fisherbrand Select 500 et 900)
  • Garantie de 2 ans à partir de la première utilisation, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Fréquence 37 kHz
Capacité (métrique) 89,0 L
Gamme de température (métrique) 40°C à 60°C
Garantie 2 ans à partir de la première utilisation, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
Type de bouchon Fiche UE
Modes de fonctionnement Mode éco, mode balayage, mode pulsé, mode dynamique, mode Degas