Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure d’électrophorèse capillaire
Idéal pour les applications de revêtement en champ
53.55€
Spécification
Description | Non traitée |
---|---|
Finition | Traitements de surface hydrophobes et hydrophiles |
Diamètre (métrique) externe | 0,363 mm |
Longueur totale (métrique) | 1 m |
Matériau | Tubulure avec alésage de haute précision |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15288843
|
Trajan Scientific and Medical™
062803 |
0,002 in | 0,05 mm |
53.55€
1m |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15208853
|
Trajan Scientific and Medical™
062813 |
0,003 in | 0,075 mm |
53.55€
1m |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15218853
|
Trajan Scientific and Medical™
062823 |
0,004 in | 0,1 mm |
53.55€
1m |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15278843
|
Trajan Scientific and Medical™
062801 |
0,001 in | 0,03 mm |
53.55€
1m |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués à partir d’une tubulure à alésage de précision
- Large gamme de pH
- 30, 50, 75 et 100 μm de diam. in.
- Reproductibilité de colonne à colonne
- Tubulure d’électrophorèse capillaire non traitée
Spécification
Non traitée | |
0,363 mm | |
Tubulure avec alésage de haute précision |
Traitements de surface hydrophobes et hydrophiles | |
1 m |