missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure d’électrophorèse capillaire
Idéal pour les applications de revêtement en champ
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 062801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués à partir d’une tubulure à alésage de précision
- Large gamme de pH
- 30, 50, 75 et 100 μm de diam. in.
- Reproductibilité de colonne à colonne
- Tubulure d’électrophorèse capillaire non traitée
Spécification
Tubulure d’électrophorèse non traitée, 0,363 mm de dia. ext. x 0,03 mm de dia. int. x 1 m de longueur | |
Traitements de surface hydrophobes et hydrophiles | |
0,03 mm | |
1 m |
Non traitée | |
0,001 in | |
0,363 mm | |
Tubulure avec alésage de haute précision |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu