missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Tubulure d’électrophorèse capillaire

Idéal pour les applications de revêtement en champ

Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 062813

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15208853

  • 53.55€ / 1m
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Fabriqués à partir d’une tubulure à alésage de précision
  • Large gamme de pH
  • 30, 50, 75 et 100 μm de diam. in.
  • Reproductibilité de colonne à colonne
  • Tubulure d’électrophorèse capillaire non traitée
Spécification

Spécification

Tubulure d’électrophorèse non traitée, 0,363 mm de dia. ext. x 0,075 mm de dia. int. x 1 m de longueur
Traitements de surface hydrophobes et hydrophiles
0,075 mm
1 m
Non traitée
0,003 in
0,363 mm
Tubulure avec alésage de haute précision
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis