Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure d’électrophorèse capillaire
Idéal pour les applications de revêtement en champ
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 062823
Code produit. 15218853
  • 53.55€ / 1m
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués à partir d’une tubulure à alésage de précision
  • Large gamme de pH
  • 30, 50, 75 et 100 μm de diam. in.
  • Reproductibilité de colonne à colonne
  • Tubulure d’électrophorèse capillaire non traitée
Spécification
Spécification
Tubulure d’électrophorèse non traitée, 0,363 mm de dia. ext. x 0,1mm de dia. int. x 1 m de longueur
Traitements de surface hydrophobes et hydrophiles
0,1 mm
1 m
Non traitée
0,004 in
0,363 mm
Tubulure avec alésage de haute précision