Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure d’électrophorèse capillaire
Idéal pour les applications de revêtement en champ
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 062803
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués à partir d’une tubulure à alésage de précision
- Large gamme de pH
- 30, 50, 75 et 100 μm de diam. in.
- Reproductibilité de colonne à colonne
- Tubulure d’électrophorèse capillaire non traitée
Spécification
Tubulure d’électrophorèse non traitée, 0,363 mm de dia. ext. x 0,05 mm de dia. int. x 1 m de longueur | |
Traitements de surface hydrophobes et hydrophiles | |
0,05 mm | |
1 m |
Non traitée | |
0,002 in | |
0,363 mm | |
Tubulure avec alésage de haute précision |