Learn More
Carbonate de calcium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11310919
Carbonate de calcium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310919
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11310919
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010679.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Calcium carbonate is used in medicine and agriculture. It is also used in flue gas desulfurization in fossil fuel power stations, production of toothpaste, ceramics/glazing applications, purification of iron from iron ore, and to clean tarnish on silver. It forms the major component of ceramic tile adhesives. It is used in the refining of sugar, as filler in thermosetting resins, as an abrasive, as an extender in paints, and as a formation-bridging filtercake-sealing agent in oil industry. It is used in swimming pools for controlling the pH, to improve the rigidity of polypropylene compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1657
Informations sur la solubilité Very low solubility in water.
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6583
Densité 2.930 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT22K041 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
Numéro de lotM24K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
Numéro de lotX04J013 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
Numéro de lotW19I008 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
Numéro de lotW15G042 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2022 Catalog Number010679.22,010679.14,010679.36,010679.06
Nom du produit
Carbonate de calcium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >