Learn More
Oxoid Eau peptonée tamponnée
L’eau peptonée tamponnée d’Oxoid permet aux cellules de se réparer et de se multiplier avant d’être introduites dans une culture sélective, augmentant ainsi les chances de récupérer les espèces Salmonella de l’échantillon.
Marque:  Oxoid CM1049T
902.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10187702
  • 1200.00€ / 5kg
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’eau peptonée tamponnée d’Oxoid permet aux cellules de se réparer et de se multiplier avant d’être introduites dans une culture sélective, augmentant ainsi les chances de récupérer les espèces Salmonella de l’échantillon.
  • Pré-enrichissez les échantillons alimentaires avant l’isolement des espèces Salmonella
  • Permettez une réanimation élevée de cellules endommagées de façon non létale grâce au milieu
    • De faibles quantités de cellules et/ou des cellules Salmonella spp. endommagées de façon non létale qui peuvent être présentes dans un échantillon alimentaire à analyser
  • Favorise une croissance et un taux de récupération élevés, riches en nutriments
  • Prévient les dommages bactériens dus aux changements de pH du milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 6579:2002
Eau peptonée tamponnée
5 kg
Poudre
Permet aux cellules de se réparer et de se multiplier avant d’être introduites dans une culture sélective, augmentant ainsi les chances de récupérer les espèces Salmonella de l’échantillon
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6235984 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberCM1049T
Numéro de lot6232737 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberCM1049T
Numéro de lot6230054 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberCM1049T
Numéro de lot6224062 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberCM1049T
Numéro de lot6224060 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberCM1049T
Nom du produit
Oxoid Eau peptonée tamponnée > Eau peptonée tamponnée