Learn More
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)
Code produit. 10301103
Click to view available options
Quantité:
5 kg
500 g
Pièce
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
Code produit. 10301103
Marque: Thermo Scientific™ CM1049B
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.
De faibles quantités de cellules et/ou des cellules Salmonella endommagées de façon non létale peuvent être présentes dans un échantillon alimentaire à analyser. Le pré-enrichissement dans de l’eau peptonée tamponnée non sélective permet aux cellules de se régénérer et de se multiplier avant leur transfert dans une culture sélective, augmentant ainsi les chances de récupérer les espèces Salmonella de l’échantillon.
  • Permet un taux de croissance et de récupération élevé : riche en nutriments, le milieu produit des taux de réanimation élevés et permet une croissance intense.
  • Contribue à la récupération des salmonelles endommagées de façon non létale : le système de tampon de phosphate du milieu empêche tout dommage bactérien dû aux changements de pH du milieu, et contribue à la récupération des salmonelles endommagées de façon non létale et qui peuvent être sensibles au pH faible.
  • Conforme aux normes ISO : testée conformément aux normes ISO 65791et ISO 11133:20142.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Eau peptonée tamponnée (ISO) (déshydratée)
Forme Poudre
Type de produit Milieu de pré-enrichissement
Quantité 500 g
Rendement Pour 25,0 L de milieu