Learn More
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits
Ces plaques à puits profonds sont empilables pour un stockage facile.
Marque:  BRAND™ 701355
382.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10493002
  • 474.00€ / 48 pièces
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les plaques Deep Well BRAND™ sont idéales pour le stockage d’échantillons, les tests de criblage à haut débit (HTS) nécessitant une plaque mère, la culture cellulaire et tissulaire, les tests immunologiques et d’autres applications.
  • 96 ou 384 puits disponibles en volumes de 0,3 ml, 0,5 ml, 1,1 ml et 2,2 ml.
  • Fabriqués en propylène vierge de haute qualité (polystyrène pour 13-882-51).
  • Les plaques en polypropylène sont autoclavables et résistantes à une grande variété de produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMS.
  • Choisissez des plaques en polypropylène pour une utilisation à froid et un stockage cryogénique aussi bas que -80°C/-112°F.
  • Les puits sont étiquetés à l’aide d’un schéma alphanumérique standard pour simplifier l’identification des échantillons et sont empilables pour un stockage facile.
  • Les coins entaillés facilitent l’orientation pour les échantillons robotisés et les systèmes de manipulation des liquides automatisés.
  • Peuvent être utilisées avec des couvercles souples ou films de scellage adhésifs pour réduire l’évaporation et la contamination des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Autoclavables
PP
384
Couvercles souples ou films de scellage adhésifs pour réduire l’évaporation et la contamination des échantillons
U-bottom
16 x 24
Deep-well Plate
0,3 mL
Rond
48
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot052556 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/10/2024 Catalog Number701355
Nom du produit
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits > PP ; Volume des puits : 0.3mL