Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5 GC
Utilisées pour une large gamme d’applications Les colonnes capillaires GC BP5 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase à usage général.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 054203
Code produit. 15218663
  • 625.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente colonne à usage général
  • Bleeding faible
  • Apolaire, température élevée
  • Idéal pour les aromatiques, les pesticides, les herbicides, les stupéfiants et les hydrocarbures
Spécification
Spécification
0,25 mm
Analyse des drogues, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Hydrocarbures, GC-MS
1 μm
5 % de phényle, 95 % de diméthyl polysiloxane
Colonne capillaire BP5 GC
-60°C à +320/340°C
30 m
BP5
Nom du produit
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP5 GC > Longueur : 30 m ; Dia.: 0,25mm ; Épaisseur : 1 μm