Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée 57 mm pour UN750plus
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UN750plusF8
Code produit. 17520446
  • 303.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 57 mm
  • Fermeture à rabat
  • Position personnalisée à confirmer à l’arrière
Spécification
Spécification
Étuve UN750plus
Port d’entrée
57 mm
Nom du produit
Memmert™ Raccord d’entrée 57 mm pour UN750plus > S’utilise avec : UN750plus