Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
Marque: DWK Life Sciences A610016001221
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables
Spécification
DIN 12395 | |
Épaisseur : de 1,1 à 1,2mm | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
16 mm |
Fond rond | |
100 mm | |
100 paquet | |
Autoclavable | |
Tube à essai réutilisable |