Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
BIOPHARMA
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
Marque:  Berkshire International™ B85A4GN25010
14.34 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12837143
  • 29.80€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Spécification
Spécification
Cellulose
Écriture, copie et impression dans des environnements contrôlés
Feuilles
A4
Vert
Photocopieuses et imprimantes laser
Bond BCR 850
850 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot0831946 Type de certificatCertificat de conformité Date22/12/2022 Catalog NumberB85.A4.GN.250/10
Numéro de lot0832121 Type de certificatCertificat de conformité Date23/09/2021 Catalog NumberB85.A4.GN.250/10
Numéro de lot0831946 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/12/2022 Catalog NumberB85.A4.GN.250/10
Numéro de lot0000840609 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/10/2022 Catalog NumberB85.A4.GN.250/10
Numéro de lot0000840609 Type de certificatDéclaration de conformité Date12/10/2022 Catalog NumberB85.A4.GN.250/10
Nom du produit
Berkshire International™ Papier bond BCR™ > Format de page : A4, vert, bond 850