Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
Marque: Berkshire International™ B104A4W25010
17.29 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Spécification
Blanc | |
Photocopieuses et imprimantes laser | |
Bond BCR 1040 | |
A4 |
Ultra propre | |
Feuilles | |
250/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000845627 | Certificat d’analyse | 20/02/2024 | B104A4W25010 |
0000840600 | Certificat d’analyse | 07/08/2023 | B104A4W25010 |
0000845627 | Déclaration de conformité | 20/02/2024 | B104A4W25010 |
0000840899 | Certificat de conformité | 07/09/2023 | B104A4W25010 |
0000840600 | Certificat de conformité | 07/08/2023 | B104A4W25010 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
13Heures
2Minutes
35Secondes
37 -
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
30Heures
2Minutes
35Secondes
37Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %