Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
BIOPHARMA
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
Marque:  Berkshire International™ B85A4PK25010
14.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12817143
  • 29.80€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Spécification
Spécification
Rose
Feuilles
Bond BCR 850
A4
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot0831642 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2022 Catalog NumberB85A4PK25010
Numéro de lot0000840610 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/10/2022 Catalog NumberB85.A4.PK.250/10
Numéro de lot0000840610 Type de certificatDéclaration de conformité Date12/10/2022 Catalog NumberB85.A4.PK.250/10
Numéro de lot0832301 Type de certificatCertificat de conformité Date13/09/2021 Catalog NumberB85.A4.PK.250/10
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    7
    Heures
    23
    Minutes
    45
    Secondes
    57
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Équipez votre environnement contrôlé
    Code promotionnel: 24151
    Expire2025-05-02
    Jours
    24
    Heures
    23
    Minutes
    45
    Secondes
    57
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Berkshire International™ Papier bond BCR™ > Format de page : A4, rose, bond 850