Learn More
Nitritex™ Papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
250 pièces
2500 pièces
Description
- Fournit des reproductions nettes et claires
- Sans latex et résistant à la chaleur
- Traité pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 4
- Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008
- Numéro de lot inclus dans le sachet et le carton pour assurer la traçabilité
- Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil
- Plage de stockage idéale : 20 - 70 % d’humidité, 10 - 40°C
Spécification
Spécification
| Réglé | Non |
| Couleur | Rose |
| Dimensions (L x l) | 297 x 210 mm |
| Longueur (métrique) | 297 mm |
| Largeur (métrique) | 210 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Papier ordinaire | Oui |
| Type de produit | Papier bond pour salle blanche |
| Quantité | 250 feuilles/boîte en PE scellée |
| Dimensions | A4 |
| Afficher plus |