Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 4, feuilles
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™, Grade BF 4, en feuilles, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-521-110170G
Code produit. 15902810
  • 46.60€ / 25 pièces
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
  • Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
  • Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
  • Le grade BF 4 est idéal pour le transfert d’ADN ou d’ARN selon la technique Southern ou le transfert demi-sec de protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Montée capillaire : 160 mm/10 min, poids : 550 g/m2, 100/boîte
1,30 mm
BF 4
110 mm
110 x 170 mm
Feuille
170 mm
Nom du produit
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 4, feuilles > 110 x 170 mm