Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 4, feuilles
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
150 mm
Largeur (métrique):
150 mm
170 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
- Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
- Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
- Le grade BF 4 est idéal pour le transfert d’ADN ou d’ARN selon la technique Southern ou le transfert demi-sec de protéines.
Spécification
Spécification
| Description | Montée capillaire : 160 mm/10 min, poids : 550 g/m2, 100/boîte |
| Dimensions (L x l) | 150 x 150 mm |
| Épaisseur du film | 1,30 mm |
| Format | Feuille |
| Qualité | BF 4 |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |