Learn More
Sartorius™ Pipettes à volume fixe Biohit™ Proline™
Pipettes monocanal à volume fixe
Marque: Sartorius™ 722025
178.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pipettes monocanal à volume fixe
Spécification
0,5 mu;l, 0,3% | |
Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre | |
120, 200, 300 μl | |
Laboratoire | |
Auto | |
Pipette à volume fixe | |
Filtres Safe-Cone |
|
Conçues spécialement pour le pipetage répétitif et longue durée afin de prévenir tout trouble des mains, des bras et des épaules lié au travail ou les microtraumatismes répétés (MTR). | |
1 unité | |
Produits chimiques | |
77 g |
ISO 3696 | |
Pointes Optifit, sans filtre, pointes à filtre | |
Autoclavable | |
1 | |
Stérile | |
100 μl | |
Ergonomique | |
Laboratoires | |
lt; 0,20 | |
15 mois |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
1Heures
14Minutes
2Secondes
8