Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour titrateur Orion Star série T900
Minimisez les temps d’indisponibilité liés à la maintenance grâce aux pièces de rechange du titrateur Orion Star série T900 faciles à installer. Les accessoires pour titrateur Orion Star série T900 élargissent la fonctionnalité.
Marque: Thermo Scientific™
Description
Obtenez des accessoires et des pièces de rechange pour le titrateur de pH Orion Star T910, le titrateur de redox Orion Star T920, le titrateur d’ions Orion Star T930 et le titrateur tout-en-un Orion Star T940. Ils sont conçus pour élargir les fonctionnalités du titrateur et minimiser les temps d’indisponibilité liés à la maintenance.
- Sélectionnez des burettes interchangeables de 10 ml, 20 ml ou 50 ml pour personnaliser votre titrateur
- Le porte-flacons permet de maintenir fermement le réactif de titrage afin d’éviter les renversements et offre un placement flexible
- Les tubulures et connecteurs à code couleur simplifient l’installation et l’entretien des tubulures
Spécification
Burette Orion Star T900 série de 20 ml | |
Accessoire de titrateur, burette | |
Titrateur pH Orion Star T910, titrateur redox Orion Star 920, titrateur d’ions Orion Star T930, titrateur tout-en-un Orion Star T940. |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31