Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques monocanal Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes.
Marque: Sartorius™ 720025
264.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
- Large gamme de pipettes avec plages de volumes fixes ou réglables
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
- Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
- Codage couleur sur la pipette
- Entièrement autoclavable, avec seulement 3 pièces à nettoyer
- Conception plus ergonomique pour une force de pipetage moins élevée
Spécification
0,6, 0,9, 2 %, 0,3, 0,6, 2 % | |
Optifit | |
Laboratoire | |
1 | |
5 à 50 μl | |
Safe-Cone | |
Choix idéal pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides économique | |
1 unité | |
Produits chimiques |
ISO | |
Autoclavable | |
Proline Plus | |
Micropipette | |
Effacer le volume | |
Ergonomique | |
Laboratoire | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%