Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes Kimtech™ Pure W4
Suitable for ISO Class 4 or higher cleanroom environments. Perfect for dry wiping critical equipment and surfaces in pharmaceutical, biotechnology, medical device and food processing industries. 30.4cm (W). Double bagged with case liner.
Marque:  Kimberly-Clark™ 7605
229.06 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12685606
  • 358.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le produit idéal pour l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, la haute technologie, le secteur des appareils médicaux et l'industrie agro-alimentaire
  • Conviennent pour les salles blanches ISO classe 4 ou supérieure
  • Résistants aux produits acides, basiques et aux solvants
  • Faible peluchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Essuyeurs
32.7 cm
32.7 cm
Blanc
100 Sheets x 5 Bags (500 total)
12 in
12 in
Papier
30.4 x 30.4 cm
Non stérile
Documents
Product Information
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Lingettes Kimtech™ Pure W4 > Blanc