Learn More
Bel-Art™ Sachets de collecte de déchets à risque biologique avec/sans étiquette d’avertissement
Fournissent une méthode d’élimination économique et en toute sécurité des pipettes, boîtes de Petri, plaques de culture cellulaire multipuits, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane usagés et autres déchets présentant un risque biologique
Marque: Bel-Art™ F13161-0005
184.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24259" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fournissent une méthode d’élimination économique et en toute sécurité des pipettes, boîtes de Petri, plaques de culture cellulaire multipuits, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane usagés et autres déchets présentant un risque biologique
- Ces sachets transparents en polypropylène à risque biologique ont une épaisseur de 0,03 mm (1,5 mil)
- Ont réussi les tests de résistance aux déchirures 1922 ASTM et à la perforation 1709 ASTM
- Autoclavable haute température à un maximum 135°C (275°F)
- Peut également être utilisé comme couvercles de bidons de déchets conventionnels
Spécification
Sachet pour matières présentant un risque biologique | |
12 gal | |
ASTM D1709-98 | |
Translucide | |
Élimination des pipettes, boîtes de Pétri, plaques de culture, filtres à membrane, etc. usagés | |
Polypropylène | |
1,5 mm | |
30 x 24 po (76 x 61 cm) | |
76 cm | |
61 cm |
Autoclavable | |
45 L | |
Zip Tie | |
Oui | |
Non imprimé, sans indicateur de stérilisation | |
Non stérile | |
1.5 mil | |
30 in | |
24 in |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur la sécurité
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur des produits de sécurité essentiels pour améliorer la protection et la conformité de votre laboratoire.Code promotionnel: 24259Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 95%