Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BISTABIL™, poignée hexagonale
Creux avec pointe anti-goutte et poignée hexagonale. Le bouchon conique à joint rodé en verre borosilicaté BRAND™ BISTABIL™ est fabriqué en Boro 3.3 selon les normes DIN 12252.
Marque: BRAND™ 144605
4.69 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre borosilicaté (Boro 3.3. selon DIN 12252)
- Creux
- Poignée hexagonale
Spécification
1/boîte | |
NS 7/16 | |
Bouchon à joint rodé conique |
NS 7/16 | |
Verre borosilicaté | |
Conique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%