Learn More
Bel-Art™ Sachets de collecte de déchets à risque biologique avec/sans étiquette d’avertissement
Fournissent une méthode d’élimination économique et en toute sécurité des pipettes, boîtes de Petri, plaques de culture cellulaire multipuits, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane usagés et autres déchets présentant un risque biologique
119.00€ - 300.00€
Spécification
Type de produit | Sachet pour matières présentant un risque biologique |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | ASTM D1709-98 |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Élimination des pipettes, boîtes de Pétri, plaques de culture, filtres à membrane, etc. usagés |
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11392144
|
Bel-Art™
F13160-0005 |
Translucide | Non imprimé, sans indicateur de stérilisation | 24 x 12 po (61 x 30 cm) |
151.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11352154
|
Bel-Art™
F13160-0009 |
Transparent | Avec symbole de danger biologique et indicateur de stérilisation | 24 x 12 po (61 x 30 cm) |
119.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11302154
|
Bel-Art™
F13161-0005 |
Translucide | Non imprimé, sans indicateur de stérilisation | 30 x 24 po (76 x 61 cm) |
198.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11362154
|
Bel-Art™
F13161-0009 |
Clear | Avec symbole de danger biologique et indicateur de stérilisation | 30 x 24 po (76 x 61 cm) |
300.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11312154
|
Bel-Art™
F13162-0005 |
Translucide | Non imprimé, sans indicateur de stérilisation | 36 x 24 po (91 x 61 cm) |
235.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11372154
|
Bel-Art™
F13162-0009 |
Transparent | Avec symbole de danger biologique et indicateur de stérilisation | 36 x 24 po (91 x 61 cm) |
216.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Fournissent une méthode d’élimination économique et en toute sécurité des pipettes, boîtes de Petri, plaques de culture cellulaire multipuits, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane usagés et autres déchets présentant un risque biologique
- Ces sachets transparents en polypropylène à risque biologique ont une épaisseur de 0,03 mm (1,5 mil)
- Ont réussi les tests de résistance aux déchirures 1922 ASTM et à la perforation 1709 ASTM
- Autoclavable haute température à un maximum 135°C (275°F)
- Peut également être utilisé comme couvercles de bidons de déchets conventionnels
Spécification
Sachet pour matières présentant un risque biologique | |
ASTM D1709-98 | |
Élimination des pipettes, boîtes de Pétri, plaques de culture, filtres à membrane, etc. usagés | |
1,5 mm |
Autoclavable | |
Oui | |
Polypropylène |