Learn More
Ansell BioClean™ S-BCRL Sterile Cut Resistant Glove Liners Code produit.: 17253444
Ajouter au panier
Ansell BioClean™ S-BCRL Sterile Cut Resistant Glove Liners
Code produit. 17253444
XS
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Code produit. 17253444
Marque: Ansell SBCRL5055
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Glove liners feature Dyneema™ Diamond Yarn for enhanced cut resistance, specifically designed to be worn between two cleanroom gloves.
  • Dyneema™ Diamond yarn provides enhanced cut resistance and protection during rigorous procedures
  • Designed to be worn between two cleanroom gloves to provide EN 388 Level B and ANSI A2 Cut Protection
  • Specifically constructed for optimal dexterity, comfort, and fit
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
  • Ideal for applications that require handling sharp objects or cleaning apparatus which pose a cut risk
  • No liner provides complete protection against cuts, use care when handling sharp objects
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Coating Material Uncoated
Couleur Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A2
Jetable Single-use
Hand Ambidextres
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Oui
Matériau Polyethylene
Dimensions XS
Stérilité Stérile
Norme EN388 3X4XB
À utiliser avec (application) Chemical Handling, Healthcare, and Life Sciences
Type de manchette de gant Knit
Couleur de l’ourlet Jaune
Séries S-BCRL
Longueur (impériale) 6.3 in.
Longueur (métrique) 16.2 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP42203001 Type de certificatCertificat de stérilité Date15/12/2022 Catalog NumberS-BCRL-5055
Numéro de lot19-2205 Type de certificatCertificat de stérilité Date15/12/2022 Catalog NumberS-BCRL-5055
Numéro de lotP42203005 Type de certificatCertificat de stérilité Date15/12/2022 Catalog NumberS-BCRL-5055
Numéro de lotP42203001 Type de certificatCertificat de conformité Date15/12/2022 Catalog NumberS-BCRL-5055
Numéro de lot19-2205 Type de certificatCertificat de conformité Date15/12/2022 Catalog NumberS-BCRL-5055
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ansell BioClean™ S-BCRL Sterile Cut Resistant Glove Liners >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt