Learn More
PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type demi-doigts PureTouch
Les doublures à conception ergonomique sont fabriquées à 100 % en nylon peu pelucheux, pour offrir confort et protection en cas de port sous des gants en PVC, en latex ou en nitrile.
Marque: PURUS™ GLHF-L
Description
- À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
- Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
- Robustes et lavables pour une réutilisation
- Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
- Épaisseur : 2 mm ± 10 %
- Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Informations sur la commande
Disponible en modèle totalité des doigts ou demi-doigts.
Compliance
Fabriquée dans une installation certifiée ISO 9002. Conforme aux normes fédérales et ASTM relatives à la teneur en protéines. AQL 1.5.
Spécification
Sans revêtement | |
Non | |
Nylon | |
Non stérile | |
Prévention des allergies et des irritations | |
Bleu |
Blanc | |
Ambidextres | |
L | |
Demi | |
Maille | |
21,5 g |