Learn More
PURUS™ Doublures de gants en nylon PureTouch
Les doublures de gants PureTouch offrent une barrière confortable qui évite l’irritation de la peau sans diminuer la sensibilité tactile. Elles réduisent la transpiration et éliminent l’humidité pendant l’utilisation prolongée de gants jetables ou réutilisables.
Marque: PURUS™ GLHF-S
Informations supplémentaires : Poids : 0.25200kg
Description
- À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
- Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
- Robustes et lavables pour une réutilisation
- Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
- Épaisseur : 2 mm ± 10 %
- Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Informations sur la commande
Disponible en modèle totalité des doigts ou demi-doigts.
Compliance
Fabriquée dans une installation certifiée ISO 9002. Conforme aux normes fédérales et ASTM relatives à la teneur en protéines. AQL 1.5.
Spécification
Sans revêtement | |
Non | |
Nylon | |
Non stérile | |
Prévention des allergies et des irritations | |
Vert |
Blanc | |
Ambidextres | |
S | |
Demi | |
Maille | |
21,5 g |