Learn More
PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type long PureTouch
Les doublures à conception ergonomique sont fabriquées à 100 % en nylon peu pelucheux, pour offrir confort et protection en cas de port sous des gants en PVC, en latex ou en nitrile.
Marque: PURUS™ GLFF-XL
331.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
- Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
- Robustes et lavables pour une réutilisation
- Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
- Épaisseur : 2 mm ± 10 %
- Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Informations sur la commande
Disponible en modèle totalité des doigts ou demi-doigts.
Compliance
Fabriquée dans une installation certifiée ISO 9002. Conforme aux normes fédérales et ASTM relatives à la teneur en protéines. AQL 1.5.
Spécification
Sans revêtement | |
Non | |
Nylon | |
Non stérile | |
Prévention des allergies et des irritations | |
Rouge |
Blanc | |
Ambidextres | |
XL | |
Couverture totale | |
Maille | |
21,5 g |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
UT0137 | Certificat de conformité | 13/03/2025 | GLFF-XL |
UN0211 | Certificat de conformité | 22/05/2022 | GLFF-XL |
UN0146 | Certificat de conformité | 22/05/2022 | GLFF-XL |
UN0090 | Certificat de conformité | 22/05/2022 | GLFF-XL |
UN0006 | Certificat de conformité | 22/05/2022 | GLFF-XL |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02