Learn More
Zeiss™ Phototube binoculaire
Utilisez ces phototubes pour une variété d’applications.
Marque:  Zeiss™ 425523-9020-000
Code produit. 15329672
  • 1890.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les phototubes binoculaires sont disponibles avec une variété d’options adaptées à vos besoins
Spécification
Spécification
Phototube binoculaire, port gauche 45°/23 (50:50)
Upright and unreversed image; camera port with interface 60N
1 de chaque
Nom du produit
Zeiss™ Phototube binoculaire > Phototube binoculaire, port gauche 45° / 23 (50:50)