Learn More
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en nylon
Les attaches continuent à maintenir la tension même dans les environnements à pulvérisation d’huile ou humides. Les attaches-câbles en nylon Cole-Parmer™ ont un mécanisme de verrouillage durable qui maintient en toute sécurité même lorsqu’elles sont utilisées pour attacher des matériaux vibrants ou flexibles.
Marque: Cole-Parmer™ 06830-52
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- Ces attaches sont moulées par injection de 6/6 nylon, ne se corrodent pas ni s’étirent
- Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur (outil vendu séparément)
- Les attaches sont reconnues comme un composant agrée UL, ils sont auto-extinguibles conformément à la norme UL94 Flam
- Classe : V-2 (les modèles 06830-85 et -95 ont un indice de feu UL94-HB)
- Tous les attaches-câbles de conception solide (A et E sont conformes aux spécifications militaires MS3367, sauf les modèles à usage exceptionnel (06830 -42 et -99 )
- Les attaches supportent des températures jusqu’à 85°C (185°F) et ont un point de fusion de 257°C (495°F) ; sauf pour les attaches-câbles de conception cannelée qui supportent des températures jusqu’à 75°C (167°F) et ont un point de fusion de 218°C (425°F)
Spécification
Attache-câble | |
Blanc | |
1 000/paquet | |
Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur |
Nylon | |
10 cm | |
Identification du composant UL |