Learn More
Alcool benzylique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 12665097
Alcool benzylique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12665097
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 12665097
Marque: Thermo Scientific Acros 447721000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Point de fusion -15.0°C
Densité 1.0440g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 96°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H8O
Formule linéaire C6H5CH2OH
Indice de réfraction 1.5380 to 1.5410
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantité 100 mL
Merck Index 15,1127
Gravité spécifique 1.044
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Viscosité 6.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.14
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468307 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number,447720010,447721000
Numéro de lotA0465697 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2024 Catalog Number447720025,447720010,447721000
Numéro de lotA0464581 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number447720025,447720010,447721000
Numéro de lotA0461228 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog Number447720025,447720010,447721000
Numéro de lotA0444325 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number447720025,447720010,447721000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alcool benzylique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >