Learn More
Alcool benzylique, puriss., Honeywell Code produit.: 15602500
Alcool benzylique, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Code produit. 15602500
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
30 kg
Code produit. 15602500
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 241221L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Alcohol
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF
Densité 1.045g/mL at 25°C
Point d’éclair 96°C (204.8°F)
Résidus d’allumage ≤0.005% (as SO4)
Température d’allumage 817°F
Formule linéaire C6H5CH2OH
Quantité 1 L
Numéro UN 3334
Beilstein 878307
Densité de vapeur 3.7 (vs air)
Poids de la formule 108.14g/mol
Tension de vapeur 13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C)
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM2800 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog Number24122-1L
Numéro de lotO0390 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number24122-1L
Numéro de lotN2790 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number24122-1L
Numéro de lotN0930 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2023 Catalog Number24122-1L
Numéro de lotM3270 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2023 Catalog Number24122-1L,24122-2.5L,24122-30KG,24122-4X2.5L,24122-6X1L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alcool benzylique, puriss., Honeywell >