Learn More
Alcool benzylique, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzyl alcohol |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H5CH2OH |
Indice de réfraction | 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589nm) |
Quantité | 1 L |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465260 | Certificat d’analyse | 14/08/2024 | 148390025,148390250,148390010 |
A0452901 | Certificat d’analyse | 03/05/2024 | 148390025,148390250,148390010 |
B05040428A | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 148390025,148390250,148390010 |
B0539512A | Certificat d’analyse | 20/10/2023 | 148390025,148390250,148390010 |
B0538598A | Certificat d’analyse | 18/10/2023 | 148390025,148390250,148390010 |
Sécurité et traitement
- Benzyl alcohol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.