Learn More
Alcool benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11382086
Alcool benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382086
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 11382086
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03292.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Benzyl alcohol is widely used as a solvent for the dielectrophoretic reconfiguration of nanowires, inks, paints, lacquers and epoxy resin coatings and as a precursor to a variety of esters used in soaps, perfumes and flavoring. It is employed as a local anesthetic which reduces the pain associated with lidocaine injection. It has a various applications in baby products, bath products, soaps and detergents, eye makeup, blushers, cleansing products, make up products as well as hair, nail and skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool benzylique est largement utilisé comme solvant pour la reconfiguration diélectrophorétique des nanofils, encres, peintures, laques et revêtements de résine époxy et comme précurseur de divers esters utilisés dans les savons, les parfums et les arômes. Il est utilisé comme anesthésique local aux fins de diminution de la douleur associée à l’injection de lidocaïne. Il a diverses applications dans les produits pour bébés, les produits de bain, les savons et les détergents, le maquillage pour les yeux, les fards, les produits de démaquillage, les produits de maquillage ainsi les que les produits pour les cheveux, les ongles et les produits de soins de la peau.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, du méthanol, du chloroforme, de l’éthanol, de l’acétone et de l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Point de fusion -15°C
Densité 1.045
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.54
Quantité 250 g
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Informations sur la solubilité Misicible with water,benzene,methanol,chloroform,ethanol,acetone and ether.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2375347 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL03292.0B,L03292.0E,L03292.30
Numéro de lot10237721 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog NumberL03292.0B,L03292.0E,L03292.30
Numéro de lot10241035 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberL03292.0B,L03292.0E,L03292.30
Numéro de lotM27I046 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL03292.0B,L03292.0E,L03292.30
Numéro de lotM27H047 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL03292.0B,L03292.0E,L03292.30
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Benzyl alcohol
Nom du produit
Alcool benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >