Learn More
Alcool benzylique, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11399587
Alcool benzylique, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399587
1 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Code produit. 11399587
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041218.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Benzyl alcohol is widely used as a solvent for the dielectrophoretic reconfiguration of nanowires, inks, paints, lacquers and epoxy resin coatings and as a precursor to a variety of esters used in soaps, perfumes and flavoring. It is employed as a local anesthetic which reduces the pain associated with lidocaine injection. It has a various applications in baby products, bath products, soaps and detergents, eye makeup, blushers, cleansing products, make up products as well as hair, nail and skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Point de fusion -15°C
Densité 1.045
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.54
Quantité 1 L
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Informations sur la solubilité Misicible with water,benzene,methanol,chloroform,ethanol,acetone and ether.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX04K955 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
Numéro de lotX04K954 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
Numéro de lotQ19K796 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
Numéro de lotQ19K795 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
Numéro de lotM12K708 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/01/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
Nom du produit
Alcool benzylique, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >