Learn More
Acide benzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’acétone, le benzène, le chloroforme, l’alcool, l’éther diéthylique, l’hexane et l’ammoniac liquide. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzoic Acid |
Point de fusion | 121°C à 124°C |
Point d’ébullition | 249°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Beilstein | 636131 |
Merck Index | 14,1091 |
Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 122.12 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Densité | 1,32 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253661 | Certificat d’analyse | 15/01/2025 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
10253662 | Certificat d’analyse | 15/01/2025 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
10247299 | Certificat d’analyse | 10/07/2023 | A14062.30,A14062.0I,A14062,A14062.0B |
10244135 | Certificat d’analyse | 24/10/2022 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
10239743 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A14062.30,A14062.0I,A14062.0B |
Sécurité et traitement
- Benzoic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: benzoic acid
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
50Heures
4Minutes
6Secondes
41Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%