Learn More
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Spinplus™
Les barreaux d’agitation magnétiques Spinplus™ ajoutent vitesse et efficacité aux opérations de mélange
Marque:  Bel-Art™ F37144-0038
Code produit. 12321753
  • 13.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La forme en “+” crée un vortex profond et permet un fonctionnement stable et silencieux
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
0.19 po
0,37 in
9,5mm
Aimant Alnico
Croix
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008
0,37 in
4.7 mm
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
9,5mm
50
Magnetic Stir Bar
Nom du produit
Bel-Art™ Barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Spinplus™ > 9,5 x 9,5mm (0,37 x 0,37 in)