Learn More
Bel-Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
77.70€ - 215.69€
Spécification
Conception | Légèrement texturé, antidérapant |
---|---|
Matériau | Uréthane |
Type | Bac à glace de laboratoire |
Gamme de températures | -196°C à 100°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13422439
|
Bel-Art™
M16807-1101 |
1 l | Bleu foncé | Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base | 18,3cm |
87.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13412459
|
Bel-Art™
M16807-9103 |
9 L | Rouge cerise | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 42 cm |
215.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13482449
|
Bel-Art™
M16807-9101 |
9 L | Bleu foncé | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 42 cm |
209.00€
1 pièce |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
13492449
|
Bel-Art™
M16807-9102 |
9 L | Ebène noir | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 42 cm |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
13422449
|
Bel-Art™
M16807-4104 |
4L | Vert émeraude | Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base | 30,4cm |
131.06€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13432439
|
Bel-Art™
M16807-1102 |
1 L | Ebène noir | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 18,3 cm |
87.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13422459
|
Bel-Art™
M16807-9104 |
9 L | Vert émeraude | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 42 cm |
190.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13462439
|
Bel-Art™
M16807-1104 |
1 l | Vert émeraude | Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base | 18,3cm |
77.70€
1 pièce |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
13482439
|
Bel-Art™
M16807-4101 |
4 L | Bleu foncé | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 30,4 cm |
177.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
13492439
|
Bel-Art™
M16807-4102 |
4 L | Ebène noir | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 30,4 cm |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13442439
|
Bel-Art™
M16807-1103 |
1 L | Rouge cerise | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base | 18,3 cm |
106.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13432449
|
Bel-Art™
M16807-9901 |
9 L | Bleu foncé | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle | 42 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13442449
|
Bel-Art™
M16807-9902 |
9 L | Ebène noir | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage et base, sans couvercle | 42 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13462449
|
Bel-Art™
M16807-9904 |
9 L | Vert émeraude | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle | 42 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13402449
|
Bel-Art™
M16807-4103 |
4 L | Rouge cerise | Bec verseur, rebords anti-gouttes, repère de remplissage, base et couvercle conçus pour s’emboîter parfaitement | 30,4 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13452449
|
Bel-Art™
M16807-9903 |
9 L | Rouge cerise | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle | 42 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/liliDisposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement/li/ul/ppLe bac de 1 l n’inclut pas le bec verseur ni l’indicateur de ligne de remplissage/pSpécification
Légèrement texturé, antidérapant | |
Uréthane | |
Bac à glace de laboratoire | |
-196°C à 100°C |