Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Marque: Bel Art™ M16807-4103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
- Compatibles non seulement avec de la glace humide mais également avec des matériaux à ultra-basse température, notamment la carboglace, les suspensions de sel, les suspensions de solvant de carboglace ou l’azote liquide
- Résistent à une large plage de températures allant de –196°C (–320°F) à 100°C (212°F)
- De haute qualité, les seaux à glace de laboratoire en uréthane expansé sont légers, durables, anti-exsudation et imperméables à l’humidité et aux odeurs
- La texture légère, la finition antidérapante et le bord relevé assurent un transport sécurisé et un design élégant
- Comprennent un bec verseur pratique, bords anti-gouttes, indicateur de niveau de remplissage ; Base et couvercle adapté parfaitement ajusté pour un empilement facile
Le bac d’un litre ne comprend pas de bec verseur ou de repère de remplissage
Spécification
20 cm | |
30,4 cm | |
22,9 cm | |
1,05 gal., 4 L | |
Légèrement texturé, antidérapant | |
Bac à glace pour laboratoire | |
4 L | |
Not Autoclavable | |
-196° à 100°C |
8 po | |
12 po | |
9 po | |
Bec verseur, rebords anti-gouttes, repère de remplissage, base et couvercle conçus pour s’emboîter parfaitement | |
Uréthane | |
Rouge cerise | |
24 Microtubes | |
No |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade; > Rouge ; 4 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu