Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Marque:  Bel Art™ M16807-9104
Code produit. 13422459
Description
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/liliDisposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement/li/ul/ppLe bac de 1 l n’inclut pas le bec verseur ni l’indicateur de ligne de remplissage/p
Spécification
Spécification
20 cm
42 cm
30,3 cm
2,04 gal.
Légèrement texturé, antidérapant
Bac à glace de laboratoire
9 L
Not Autoclavable
-196°C à 100°C
8 in
16,5 in
12 po
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Uréthane
Vert émeraude
24 Microtubes
No
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade; > Vert ; 9 l ; avec couvercle