Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
Marque:  Bel Art™ M16807-9904
Code produit. 13462449
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
pulliCompatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide/liliSupporte également une large gamme de températures entre -196 deg;C (-320 deg;F) et 100 deg;C (212deg;F)/liliLes blocs de glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs/liliFinition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant/liliDisposent d’un bec verseur pratique, de bords antigoutte, d’un indicateur de ligne de remplissage et d’un raccord rapide, d’un couvercle à clé et d’une base pour faciliter l’empilement/li/ul/ppLe bac de 1 l n’inclut pas le bec verseur ni l’indicateur de ligne de remplissage/p
Spécification
Spécification
21,7 cm
42 cm
30,3 cm
2,04 gal.
Légèrement texturé, antidérapant
Bac à glace de laboratoire
9 L
Not Autoclavable
-196°C à 100°C
8,5 in
16,5 in
12 po
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle
Uréthane
Vert émeraude
24 Microtubes
No
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade; > Vert ; 9 l ; sans couvercle