Learn More
Bel Art™ Seaux à glace Magic Touch 2trade;
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1 l
4 L
4L
4 L
9 L
Couleur:
Bleu foncé
Ebène noir
Rouge cerise
Vert émeraude
Comprend:
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage et base, sans couvercle
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base
Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, sans couvercle
Bec verseur, bords antigoutte, un indicateur de ligne de remplissage, un raccord rapide, couvercle clé et base
Bec verseur, rebords anti-gouttes, repère de remplissage, base et couvercle conçus pour s’emboîter parfaitement
Longueur (métrique):
18,3 cm
18,3cm
30,4 cm
30,4cm
30,4 cm
42 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
- Compatibles non seulement avec de la glace humide mais également avec des matériaux à ultra-basse température, notamment la carboglace, les suspensions de sel, les suspensions de solvant de carboglace ou l’azote liquide
- Résistent à une large plage de températures allant de –196°C (–320°F) à 100°C (212°F)
- De haute qualité, les seaux à glace de laboratoire en uréthane expansé sont légers, durables, anti-exsudation et imperméables à l’humidité et aux odeurs
- La texture légère, la finition antidérapante et le bord relevé assurent un transport sécurisé et un design élégant
- Comprennent un bec verseur pratique, bords anti-gouttes, indicateur de niveau de remplissage ; Base et couvercle adapté parfaitement ajusté pour un empilement facile
Le bac d’un litre ne comprend pas de bec verseur ou de repère de remplissage
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 20 cm |
| Hauteur (impériale) | 8 po |
| Longueur (métrique) | 30,4 cm |
| Longueur (impériale) | 12 po |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 po |
| Capacité (impériale) | 1,05 gal., 4 L |
| Comprend | Bec verseur, rebords anti-gouttes, repère de remplissage, base et couvercle conçus pour s’emboîter parfaitement |
| Conception | Légèrement texturé, antidérapant |
| Matériau | Uréthane |
| Afficher plus |