Learn More
Bel-Art™ Tamis cellulaires SP Scienceware™ Flowmi™ pour cônes de pipette 1000 μl
Permet un filtrage rapide et efficace de petits volumes d’échantillons (jusqu’à 1000 μl) avant analyse FLOW ou FACS (brevet en instance). Les tamis cellulaire Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ pour cônes de pipette 1000 μl sont stériles et fournis en deux tailles de porosité.
Marque: Bel-Art™ H13680-0070
115.46 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Permet un filtrage rapide et efficace de petits volumes d’échantillons (jusqu’à 1000 μl) avant analyse FLOW ou FACS
- Conserve le volume lors du filtrage de petits volumes d’échantillons
- Élimine les agrégats cellulaires et crée des suspensions cellulaires uniques uniformes
- Réduit le risque d’obstruction des instruments FLOW ou FACS en filtrant efficacement les débris cellulaires
- Le plateau compact contient 50 tamis cellulaires Flowmi prêts à être pressés et incluant une fixation à la pointe ; équipé d’un couvercle coulissant pour une utilisation facile et d’une main
- Conditionnés dans un sac refermable pour préserver la stérilité lorsqu’ils sont utilisés dans une hotte à flux laminaire ou une hotte à risque biologique
- Stérile, 40 μm ou porosité 70 μm
Spécification
Polyethylene | |
Permet un filtrage rapide et efficace de petits volumes d’échantillons (jusqu’à 1000 μl) avant analyse FLOW ou FACS™ | |
Tamis cellulaire | |
Pointes de 1 000 μl, notamment celles de Fisherbrand Sure-One™, VWR™, Axygen™, Nichiryo™, Eppendorf™, etc. |
Blanc | |
Plateau compact | |
Stérile | |
70 μm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Bel-Art FLOWMI cell strainers
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30